Merck
46856-U
Supelco
EPA 531.1 氨基甲酸酯混标
100 μg/mL each component in methanol, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
EPA 531.1
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
EPA 531.1 Carbamate Mix是一种多组分溶液,含有认证标准物质,例如aldicarb、aldicarb-sulfone、aldicarb-sulfoxide、carbofuran、carbofuran-3-hydroxy、1-萘基-N-氨基甲酸甲酯、methiocarb、methomyl、oxamyl和propoxur。它可用于鉴定和定量测定饮用水中的氨基甲酸酯。EPA 531.1 方法的前提条件是使用带有选择性检测器的气相色谱仪(GC)、气相色谱/质谱联用仪(GC/MS)或高效液相色谱仪(HPLC)。
應用
EPA 531.1 Carbamate Mix可作为CRM标准,通过气相色谱-质谱分析法(GC-MS)对新鲜药材中的氨基甲酸酯农药进行量化。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
分析物
说明
    Aldicarb
    Aldicarb-sulfone
    Aldicarb-sulfoxide
    Carbofuran
    Carbofuran-3-hydroxy
    1-Naphthyl-N-methylcarbamate
    Methiocarb
    Methomyl
    Oxamyl
    Propoxur
    查看所有结果 (10)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Application of QuEChERS method for simultaneous determination of pesticide residues and PAHs in fresh herbs
Sadowska-Rociek A, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 90(4) (2013)