Merck
41651
Supelco
L-鼠李糖 一水合物
analytical standard
别名:
6-脱氧-L-甘露糖, L(+)吡喃鼠李糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O5 · H2O
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
3912643
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
9.0-11.0% waer
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)