Merck
27245
Supelco
带有 Viton® 隔垫的钳口密封盖
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
black Viton® septum
silver aluminum seal
特點
closure type crimp seal
closure type crimp seal
open center 8 mm center hole
包裝
pkg of × 100 ea
直徑
20 mm
厚度
0.76 mm
接頭
thread for 20 mm
相容性
for use with 20mm crimp top vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)