物料
copper
管道长度 × 外径 × 内径
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
所用的载气和传输线由铜管组成。 GC铜柱由铜管构成。管子的直径通常为1/8英寸至1/4英寸,长度为1或2米,可填充涂有相同种类固定相的聚合微球。
符合ASTM B-280规范。
应用
铜管可用于构建酯化装置。 铜管也可以压合在金属管周围并与冷凝阱末端连接,以增强电连接性。
其他客户在看
Rapid methylation of microamounts of nonvolatile acids.
Levitt, M. J.
Analytical Chemistry, 45, 618-620 (1973)
Max M. Houck, Jay A. Siegel
Fundamentals of Forensic Science (2009)
New fast screening method for organochlorine pesticides in water by using solid-phase microextraction with fast gas chromatography and a pulsed-discharge electron capture detector.
Jackson, Glen P.
Analyst, 123, 1085-1090 (1998)
Brian L. Murphy, Robert D. Morrison
Introduction to Environmental Forensic (2014)