Merck
所有图片(18)
Key Documents
ZRB1026
Sigma-Aldrich
抗体-PD-L1/CD274抗体,克隆3O12,ZooMAb®,兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
B7-H1, B7同系物1, CD274, PDCD1配体1, 程序性死亡配体1, 程序性细胞死亡1配体1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3O12, recombinant monoclonal
monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 33.28 kDa
observed mol wt ~42 kDa
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD274(29126)
mouse ... Cd274(60533)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆3O12是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测程序性细胞死亡配体1(PD-L1)。其靶向细胞外结构域中的表位。
免疫原
His标记的重组片段,对应于来自人PD-L1胞外域的218个氨基酸。
應用
抗PD-L1/CD274(克隆3O12,ZooMAb,目录号ZRB1026)是一种靶向PD-L1/CD274的重组兔单克隆抗体,并经过亲和结合试验、免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹法使用测试。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:100稀释液在小鼠胎盘组织裂解液中检测到PD-L1/CD274。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在MDA-MB-231和RAW264.7细胞株中检测到PD-L1/CD274。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人胎盘和人肺癌组织切片中检测到PD-L1/CD274。
亲和结合试验: 该抗体的代表性批次在亲和结合试验中结合人重组PD-L1/CD274蛋白,KD值为5.5 x 10-8。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
標靶描述
程序性细胞死亡1配体1(UniProt Q9NZQ7;也称为B7-H1、B7同系物1、CD274、PD-L1、PDCD1配体1、程序性死亡配体1)由人的CD274(也称为B7H1、PDCD1L1、PDCD1LG1、PDL1)基因(基因ID 29126)编码。PD-L1是一种单次跨膜的I型膜蛋白,在诱导和维持对自身的免疫耐受中起关键作用。它在活化的T细胞和B细胞、树突状细胞、角质形成细胞和单核细胞上表达。在心脏、骨骼肌、胎盘和肺中也报道了更高的表达。PD-1和PD-1配体1和2(PD-L1和PD-L2)是调节T细胞活化和外周耐受的B7:CD28家族成员。当与TCR结合时,PD-1与其配体的相互作用向T细胞增殖和细胞因子产生传递抑制信号。尽管PD-L1在造血和非造血细胞中广泛表达,但PD-L2的表达高度限于抗原呈递细胞(APC),包括树突状细胞(DC)和巨噬细胞。PD-1通路在慢性HIV感染期间效应T细胞应答的进行性丧失中起关键作用。在某些情况下,阻断该通路可以恢复许多T细胞功能。PD-L1最初以信号肽(aa 1-18)序列产生,随后将其切割以产生具有大的细胞外(aa 19-238)区域的成熟蛋白,该区域包含一个Ig样V型结构域(aa 19-127)和一个Ig样C2型结构域(aa 133-225),随后是一个跨膜结构域(aa 239-259)和一个胞质尾区(aa 260-290)。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL复溶后浓度为0.3 mg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.