Merck
Z742699
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 130 L incubator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.77
材料
stainless steel
製造商/商標名
Benchmark Scientific H2505-130SH
內部 W × D × H
55 cm × 55 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 130L.
法律資訊
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.