Key Documents
Z688282
带盖离心管
capacity 5 mL, conical red polypropylene, Cole Parmer 439552
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.22
材料
cap (attached)
conical red polypropylene
無菌
non-sterile
包裝
pack of 200
製造商/商標名
Cole Parmer 439552
蓋帽寬度
1.15 in.
容量
5 mL
開口直徑
0.6 in.
管高度
2.23 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
带盖的离心管是 5 mL 聚丙烯管,具有理想的中等容积,当使用小于 5 mL 的体积时是 15 mL 锥形管的替代品。其较小的尺寸意味着您不再需要将移液器枪管插入管内。可承受煮沸、高压灭菌(在 15 psi 下 120°C 15 分钟),并且适合冷冻至 -90°C。 可根据要求提供无菌管。
特點和優勢
  • 容易打开的随附的盖子便于单手操作,防止手部疲劳并保持样品完好无损。
  • 不含 RNase/DNase和污染物
  • 无热原
  • 磨砂标记区域用于标记和识别。
  • 可在5000 g下安全离心。