Key Documents
Z600393
Hellma® 吸收比色皿,超微量标准吸收池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
别名:
Ultra Micro standard absorption cuvettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 105.202-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
孔中心高度
15 mm , aperture
小室體積
50 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PE 挡块,2.5mm×2mm 矩形小孔
包裝
以包含单个比色皿的包装出售(1EA = 1个比色皿)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1