Key Documents
Z370665
Sigma-Aldrich
生物危害性废物容器
capacity 19 L (5 gal)
别名:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NB.35
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 6370-0005
外徑 × 高度
28 cm (11 in.) × 43 cm (17 in.)
容量
19 L (5 gal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生物危害废物容器对生物危害废物材料进行二次防护的一种理想的可高压灭菌聚丙烯容器。
便捷的一步法灭菌;无需移除袋子。盖子上的开口可允许单手处理材料;限制了对传染性废物的暴露。可容纳标准尺寸的可高压灭菌袋。不会生锈、凹陷或刺穿。