Key Documents
Z353523
Finnpipette® Multistepper® pipette tips
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
turquoise
無菌
sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
製造商/商標名
Finn 9401333
最大體積
1.5 mL
容積範圍
1-1500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Multistepper is a registered trademark of Labsystems