方案
≥97% (HPLC)
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCC(C)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3ccc(Cl)cc3)NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(N)Cc4cnc[nH]4)C(C)C)C(C)O)C(C)O)C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C148H239ClN44O42/c1-19-75(14)116(144(233)184-98(55-72(8)9)132(221)175-94(119(158)208)60-109(155)201)191-141(230)107(67-195)188-136(225)103(62-111(157)203)181-133(222)97(54-71(6)7)178-134(223)99(57-81-35-41-85(198)42-36-81)179-126(215)89(29-21-24-48-151)170-124(213)90(30-22-25-49-152)173-142(231)114(73(10)11)189-120(209)76(15)167-129(218)95(52-69(2)3)176-128(217)93(45-46-108(154)200)172-123(212)88(28-20-23-47-150)169-125(214)91(31-26-50-164-147(159)160)171-131(220)96(53-70(4)5)177-127(216)92(32-27-51-165-148(161)162)174-145(234)117(78(17)196)192-138(227)100(58-82-37-43-86(199)44-38-82)180-135(224)102(61-110(156)202)182-137(226)105(64-113(206)207)186-146(235)118(79(18)197)193-139(228)101(56-80-33-39-83(149)40-34-80)185-143(232)115(74(12)13)190-121(210)77(16)168-130(219)104(63-112(204)205)183-140(229)106(66-194)187-122(211)87(153)59-84-65-163-68-166-84/h33-44,65,68-79,87-107,114-118,194-199H,19-32,45-64,66-67,150-153H2,1-18H3,(H2,154,200)(H2,155,201)(H2,156,202)(H2,157,203)(H2,158,208)(H,163,166)(H,167,218)(H,168,219)(H,169,214)(H,170,213)(H,171,220)(H,172,212)(H,173,231)(H,174,234)(H,175,221)(H,176,217)(H,177,216)(H,178,223)(H,179,215)(H,180,224)(H,181,222)(H,182,226)(H,183,229)(H,184,233)(H,185,232)(H,186,235)(H,187,211)(H,188,225)(H,189,209)(H,190,210)(H,191,230)(H,192,227)(H,193,228)(H,204,205)(H,206,207)(H4,159,160,164)(H4,161,162,165)
InChI key
BUTRVBZATBJGPP-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... VIP(7432)
Amino Acid Sequence
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3