Merck
U5633
Sigma-Aldrich
泛素激活酶 (E1) 人
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.56
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
化驗
≥95% (SDS-GE)
形狀
solution
UniProt登錄號
應用
cell analysis
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... UBA1(7317)
一般說明
泛素激活酶 (E1) 负责泛素蛋白异肽键形成的第一步。E1 以 ATP 依赖的方式通过形成高能硫酯键催化泛素 C 端羧基的活化。
外觀
溶于 50 mM HEPES (pH 8.0)、50 mM NaCl 和 1 mM TCEP 中
其他說明
由Boston Biochem Inc.为 Sigma 生产。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Chunmei Yang et al.
International journal of biological sciences, 16(6), 1059-1070 (2020-03-07)
Cullin 4A and 4B (CUL4A and 4B) function as oncogenes in colorectal cancer (CRC) cells. Both of them conservatively associate with DNA damage-binding protein 1 (DDB1) and DDB1-CUL4-associated factor 4 (DCAF4) to form Cullin-RING E3 ligases known as CRL4DCAF4, which