Merck
TRUE8
Sigma-Aldrich
TrueGel3D 水凝胶试剂盒
SLO-PVA, CD cell-degradable crosslinker
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
一般說明
凝胶由 CD 细胞可降解交联剂上的硫醇基与 SLO-PVA 上的硫反应基之间的稳定硫醚键形成。聚合物 SLO-PVA 被硫醇反应性基团官能化,该基团与交联剂的反应速率比 FAST-PVA 中的马来酰亚胺慢。 SLO-PVA 没有细胞附着位点,但是在交联步骤之前使用 TrueGel3D RGD 肽(TRUERGD-1EA)可以定制其与 RGD 肽结合。
CD 细胞可降解的交联剂由基质金属蛋白酶(MMP)裂解肽(Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala)组成,该肽通过分泌基质金属蛋白酶(MMP1、MMP3、MMP7 和 MMP9)来使细胞扩散和迁移。
應用
TRUE8-1KT 用于产生不同硬度(0.15 至 5 KPa 剪切模量)的水凝胶,以模拟体内条件,并研究基质刚度对细胞生理和行为的影响。 这些水凝胶还用于研究中性粒细胞、树突状细胞和淋巴细胞的细胞迁移。对于长期培养产生碳水化合物降解酶的细胞,基于 SLO-PVA 的水凝胶优于基于葡聚糖的凝胶。
特點和優勢
  • 慢速凝胶化(需要 1.5 分钟到 4 分钟,具体取决于凝胶硬度)
  • 可灵活地调节凝胶硬度
  • 包含 MMP 可裂解的交联剂
  • 不可以进行细胞回收和培养后分析
  • 细胞惰性水凝胶(如果未定制 RGD 肽)
成分
TRUE8-1KT 包含磷酸盐缓冲液中的 SLO-PVA 溶液和冻干的 CD 细胞可降解的交联剂以及重悬缓冲液和水。
注意
请避免将 CD 细胞可降解的交联剂长时间暴露在空气中,并将 SLO-PVA 分成小份储存,避免反复冻融。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
查看所有结果
实验方案
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
查看所有结果