生物源
synthetic (organic)
描述
anionic
產品線
BioXtra
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 2100
凝集数
4
雜質
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
3-11 mM (20-25°C)
溶解度
H2O: 0.2 M, clear, colorless to faintly yellow
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
應用
detection
官能基
sulfonic acid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI 密鑰
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3