Merck
SML1650
Sigma-Aldrich
OAC2
≥97% (HPLC)
别名:
N-1H-Indol-5-yl-benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12N2O
CAS号:
分子量:
236.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
顏色
, off-white to gray and beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(NC1=CC=C(NC=C2)C2=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15(11-4-2-1-3-5-11)17-13-6-7-14-12(10-13)8-9-16-14/h1-10,16H,(H,17,18)
InChI 密鑰
JCAFGYWSIWYMOX-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4), which is involved in the self-renewal of undifferentiated embryonic stem cells, regulating embryonic stem cell pluripotency.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3