Merck
SAB4502861
Sigma-Aldrich
抗生长抑素 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
生长激素释放抑制因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 12 kDa
物種活性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SST(6750)
一般說明
SST(生长抑素)基因编码含有14和28个氨基酸部分的肽激素。SST-14在中枢神经系统和外周器官中高度表达。SST-28主要在肠道的肠内分泌细胞中表达。
抗-生长抑素抗体可检测内源性总生长抑素蛋白水平。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人生长抑素的合成肽而生成的。
免疫原范围: 10-59
應用
兔抗-生长抑素N端抗体可用于免疫荧光。
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学(1篇论文)
生化/生理作用
生长抑素在调节其他激素如生长激素、胰岛素、IGF-1(胰岛素样生长因子1)、胰高血糖素、胰高血糖素样肽和胃泌素的代谢中起重要作用。生长抑素同时具有调节和抑制功能。它可延缓胃肠蠕动和胆囊收缩,抑制肠外分泌并减少上皮细胞增殖。生长抑素与肠道营养吸收和血流调节有关。这种肽激素被认为可以抑制细胞增殖并促进细胞凋亡。生长抑素充当神经递质和神经调节剂。它与维持水平衡有关。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
其他客户在看
Immunofluorescent visualization of mouse interneuron subtypes.
Molgaard S
F1000Research, 3:242, 1-17 (2014)
Rulan Yi et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 30(6), e14782-e14782 (2024-06-03)
The thalamus system plays critical roles in the regulation of reversible unconsciousness induced by general anesthetics, especially the arousal stage of general anesthesia (GA). But the function of thalamus in GA-induced loss of consciousness (LOC) is little known. The thalamic
Use of the Fluidigm C1 platform for RNA sequencing of single mouse pancreatic islet cells.
Xin Y
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(12), 3293-3298 (2016)
Promoter hypermethylation-related reduced somatostatin production promotes uncontrolled cell proliferation in colorectal cancer.
Leiszter K
PLoS ONE, 10(2), 1-17 (2015)
N-Terminal Prosomatostatin as a Risk Marker for Cardiovascular Disease and Diabetes in a General Population.
Hedback T
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 101(9), 3437-3444 (2016)