Key Documents
SAB4500072
Sigma-Aldrich
抗 p16 油墨 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
CD2A1, CDK4I, CDKN2, CDKN2A, CDN2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 16 kDa
物種活性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CDKN2A(1029)
相关类别
一般說明
抗 p16 INK 抗体可检测内源性 p16 INK 总蛋白水平。
细胞周期素依赖性激酶抑制剂2A(CDKN2A)也称P16-INK4A,属于CDK抑制剂Ink4(CDK4抑制剂)家族。由位于人类染色体9p21上在INK4a/可选读码框(ARF)位点内的基因编码。人P16-INK4A在细胞核与细胞质中均有分布,在皮肤和肾脏组织中的表达随着年龄的增加而上升。
免疫原
针对人源 p16 INK的合成肽产生抗血清。
免疫原范围:10-59
應用
兔生产的抗p16 INK N末端抗体可用于蛋白质印迹分析。
生化/生理作用
细胞周期素依赖性激酶抑制剂2A(CDKN2A)也称P16-INK4A,它通过抑制S期阻止细胞周期进程,并促进细胞凋亡。该编码蛋白具有抗增殖生物活性,并与视网膜母细胞瘤(Rb)蛋白通路有关。P16-INK4A是一种肿瘤抑制剂,在老化和细胞衰老中起着至关重要的作用。该蛋白表达的增加可能导致各种高级别癌症(high grade cance)。 P16-INK4A 也促进细胞侵袭和血管生成。支气管灌洗P16INK4A促进剂的甲基化可作为肺癌诊断的潜在生物标志物。
特點和優勢
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外觀
兔 IgG 溶于磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
p16(Ink4a) overexpression in cancer: a tumor suppressor gene associated with senescence and high-grade tumors.
Romagosa C, et al.
Oncogene, 30(18), 2087-2097 (2011)
Bronchial lavage P 16INK4A gene promoter methylation and lung cancer diagnosis: A meta-analysis.
Yifan D, et al.
Indian Journal of Cancer, e96-e98 (2015)
Expression and significance of p53, rb, p21/waf-1, p16/ink-4a, and PTEN tumor suppressors in canine melanoma.
Koenig A, et al.
Veterinary Pathology, 39(4), 458-472 (2002)
Ping Yang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 28(11), e18388-e18388 (2024-05-31)
Atherosclerosis, characterized by the accumulation of lipid plaques on the inner walls of arteries, is the leading cause of heart attack, stroke and severe ischemic injuries. Senescent cells have been found to accumulate within atherosclerotic lesions and contribute to the
Antiproliferative effects of local anesthetics on mesenchymal stem cells: potential implications for tumor spreading and wound healing.
Lucchinetti E, et al.
Anesthesiology, 116(4), 841-856 (2012)