Merck
SAB4200473
Sigma-Aldrich
抗VEpCAM ICD 抗体,小鼠单克隆
clone 4A7, purified from hybridoma cell culture
别名:
单克隆抗-DIAR5, 单克隆抗-EGP-2, 单克隆抗-EGP314, 单克隆抗-EGP40, 单克隆抗-ESA, 单克隆抗-HNPCC8, 单克隆抗-KS1/4, 单克隆抗-M4S1, 单克隆抗-MIC18, 单克隆抗-TACSTD1, 单克隆抗-TROP1, 单克隆抗-上皮细胞黏附分子, 抗EGP单克隆抗体, 抗PD-1单克隆抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4A7, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~40 kDa
物種活性
human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
技術
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF7 cells.
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells.
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... EPCAM(4072)
mouse ... Epcam(17075)
一般說明
单克隆抗EpCAM ICD抗体(小鼠IgG1亚型)来源于4A7 杂交瘤细胞,该杂交瘤细胞是由鼠骨髓瘤细胞与对应于人EpCAM胞内结构域、与KLH偶联合成肽免疫的BALB/c 小鼠脾细胞相互融合而产生的。上皮细胞粘附分子 (EpCAM) 是一种由外功能区、跨膜结构域和胞浆结构域组成的上皮细胞跨膜糖蛋白。EpCAM通常在人恶性肿瘤、正常干细胞和祖细胞中表达,在上皮细胞中表达水平较低。
免疫原
合成肽对应于人 EpCAM 的胞内结构域,与 KLH 缀合。采用小鼠单克隆抗体分型试剂(Sigma ISO-2),通过 ELISA 测定了同种型。
應用
抗EpCAM ICD单克隆抗体可用于
  • 免疫印迹
  • 免疫沉淀
  • 免疫荧光
生化/生理作用
上皮细胞粘附分子′ (EpCAM) 胞内结构域 (ICD) 片段从EpCAM外功能区上裂解后会转移到细胞核,并与其他分子一起作用结合DNA,从而导致细胞增生和肿瘤形成。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Nuclear and cytoplasmic accumulation of Ep-ICD is frequently detected in human epithelial cancers
Ralhan R, et al.
PLoS ONE, 5(11), e14130-e14130 (2010)
WRN conditioned media is sufficient for in vitro propagation of intestinal organoids from large farm and small companion animals
Powell R H and Behnke M S
Biology Open, 6(5), 698-705 (2017)
Nuclear signalling by tumour-associated antigen EpCAM
Maetzel D, et al.
Nature Cell Biology, 11(2), 162-162 (2009)
Epithelial cell adhesion molecule: more than a carcinoma marker and adhesion molecule
Trzpis M, et al.
The American Journal of Pathology, 171(2), 386-395 (2007)
L R Raposo et al.
Veterinary and comparative oncology, 15(3), 952-967 (2016-05-04)
Here we describe the establishment of a new canine mammary tumour (CMT) cell line, FR37-CMT that does not show dependence on female hormonal signaling to induce tumour xenografts in NOD-SCID mice. FR37-CMT cell line has a stellate or fusiform shape