物種活性
rat, mouse, human
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PEAR1(375033)
免疫原
PEAR1抗体通过靶向人PEAR1的羧基末端附近的16个氨基酸多肽获得。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
聯結
可以使用阻断肽SBP3500588阻断该抗体的作用。
外觀
以含有0.02%叠氮化钠的PBS形式提供。