無性繁殖
6H1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
物種活性
human
技術
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GLS(2744)
一般說明
免疫原
Sequence
EQRDYDSRTALHVAAAEGHVEVVKFLLEACKVNPFPKDRWNNTPMDEALHFGHHDVFKILQEYQVQYTPQGDSDNGKENQTVHKNLDGLL
外觀
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
商品
本文介绍了增殖活性细胞为何需要碳源和氮源合成大分子。尽管大部分肿瘤细胞利用有氧糖酵解途径并分流线粒体氧化磷酸化代谢物,但许多肿瘤细胞表现出线粒体活性增加。
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.