分子量
16533 Da
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer140)
基因資訊
human ... CDKN2A(1029)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide