Merck
S9549
Sigma-Aldrich
超氧化物歧化酶 - 聚乙二醇 来源于牛红细胞
lyophilized powder, ≥1,350 units/mg protein
别名:
PEG-SOD
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
品質等級
比活性
≥1,350 units/mg protein
分子量
5000 Da
成份
Protein, ≥20% biuret
標籤範圍
≥10 mol PEG per mol protein
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自牛红细胞的超氧化物歧化酶是铜锌超氧化物歧化酶。铜和锌离子由活性位点的组氨酸残基配位。它具有β桶状结构。
應用
来自牛红细胞的超氧化物歧化酶-聚乙二醇已用于:
  • 孵育肺切片用于测定培养的牛肺动脉内皮细胞中的二氢乙二胺(DHE)荧光
  • 作为T细胞培养补充剂用于研究其在DHE处理前颈动脉切片的预孵育中对细胞因子产生
  • 的影响
生化/生理作用
超氧化物歧化酶-聚乙二醇(SOD-PEG)在清除损伤中的自由基方面比SOD更有效。它减少卵巢卵泡细胞培养物和卵巢组织移植过程中的氧化损伤。SOD-PEG还可有效清除线粒体异常中的超氧化物。
包裝
包装尺寸取决于蛋白质含量
其他說明
来自牛红细胞的超氧化物歧化酶通过仲胺键与甲氧基-聚乙二醇(分子量5,000)偶联。
外觀
冻干粉末,含有PEG和5%柠檬酸盐缓冲盐
準備報告
酶来源
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Polyethylene glycol-superoxide dismutase prevents endotoxin-induced cardiac dysfunction
Supinski GS and Callahan LA
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 173(11), 1240-1247 (2006)
Pluronic modified leptin with increased systemic circulation, brain uptake and efficacy for treatment of obesity.
Yi X, Yuan D, Farr SA, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 191, 34-46 (2014)
Deficiency of superoxide dismutase promotes cerebral vascular hypertrophy and vascular dysfunction in hyperhomocysteinemia
Dayal S, et al.
PLoS ONE, 12(4), e0175732-e0175732 (2017)
Simone R Potje et al.
Free radical biology & medicine, 112, 587-596 (2017-09-14)
[Ru(terpy)(bdq)NO]
The beneficial effects of polyethylene glycol-superoxide dismutase on ovarian tissue culture and transplantation
Kim EJ, et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 32(10), 1561-1569 (2015)