Merck
S9396
Sigma-Aldrich
鞘磷酯酶 来源于蜡样芽胞杆菌
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Lowry)
别名:
鞘磷脂磷酸二酯酶, 鞘磷脂胆碱磷酸水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
buffered aqueous glycerol solution
品質等級
比活性
≥100 units/mg protein (Lowry)
分子量
34.2 kDa
異物活動
Phospholipase C ≤1%
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Bacillus cereus ATCC 10987 ... spH(2751530)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
鞘磷脂酶(SMase)是一种水解酶,分子量为34.2 kDa,其活性位点至少包含两个镁原子。
應用
蜡样芽胞杆菌鞘磷脂酶已用于:
  • 在研究中分析鞘磷脂酶对细胞系风疹病毒感染性的影响
  • 用于体外生成胆固醇晶体的脂蛋白修饰
  • 聚集LDL(低密度脂蛋白)
鞘磷脂酶已用于评估肌动蛋白与HIV-1辅助蛋白Nef相互作用的研究中。 鞘磷脂酶也已用于研究X射线散射作为脂质体药物输送系统的质量控制工具的研究中。
生化/生理作用
启动形成基于鞘磷脂的第二信使。激活 MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)和 SAPKs(压力激活蛋白激酶);从鞘磷脂生成神经酰胺。
鞘磷脂磷酸二酯酶(SMPD)参与包含鞘磷脂的代谢反应。SMPD具有预防结直肠癌和结肠炎的能力。
單位定義
在pH 7.4,37℃条件下,1个单位将每分钟水解1.0 μmol TNPAL-鞘磷脂。
外觀
溶于50%甘油,含有50 mM Tris-HCl,pH 7.5
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
The Bacillus cereus group
Molecular Medical Microbiology, 1041-1078 (2015)
Analysis of the Effect of Sphingomyelinase on Rubella Virus Infectivity in Two Cell Lines
Otsuki N, et al.
Journal of virology (2017)
G Pabst et al.
European biophysics journal : EBJ, 41(10), 915-929 (2012-06-05)
Biological membranes can be targets for compounds that either disrupt their barrier function or affect protein function via membrane-mediated processes. Biophysical studies on membrane-mimetic systems composed of membrane lipids have contributed substantially to our knowledge on the pertaining membrane physics
Antioxidants inhibit low density lipoprotein oxidation less at lysosomal pH: A possible explanation as to why the clinical trials of antioxidants might have failed
Ahmad F and Leake D S
Chemistry and Physics of Lipids, 213, 13-24 (2018)
Extracellular lipids accumulate in human carotid arteries as distinct three-dimensional structures and have proinflammatory properties
Lehti S, et al.
The American Journal of Pathology, 188(2), 525-538 (2018)