包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 3.13-200 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IL4(3565)
一般說明
人IL-4 ELISA(酶联免疫吸附测定)试剂盒采用体外酶联免疫吸附测定法,定量测定血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中 IL-6(人)的含量。
免疫原
重组人 IL-4
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
生化/生理作用
IL-4(白细胞介素 4) 是一种有效的淋巴样细胞生长因子,可刺激某些 B 细胞和 T 细胞的生长和存活。它表现出抗炎反应并通过提供对细胞内病原体的保护来参与免疫过程。IL-4 在 Th2(T 辅助细胞)分化中也起重要作用。此外,它可以抑制促炎细胞因子。IL-4 与天疱疮有关。此外,该基因的突变与种植牙的风险有关。在儿童中,IL-4 可能与哮喘和肺炎支原体感染的风险有关。
其他說明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
其他客户在看
Association of interleukin 4 gene polymorphisms with dental implant loss.
Implant Dentistry, 23, 723-731 (2014)
Purification of a 130-kDa T cell glycoprotein that binds human interleukin 4 with high affinity.
The Journal of Biological Chemistry, 265, 439-444 (1990)
Journal of cellular physiology, 237(1), 675-686 (2021-08-10)
Tendon and ligament (T/L) engineering strategies towards clinical practice have been challenged by a paucity of understanding in the identification and still poorly described characterization of cellular niches. Prospecting how resident cell populations behave in vitro, and how cryopreservation may
Interleukin 4 inhibition as a potential therapeutic in pemphigus.
Cytokine, 77, 189-195 (2016)
Associations of IL-2 and IL-4 Expression and Polymorphisms With the Risks of Mycoplasma pneumoniae Infection and Asthma in Children.
Archivos de bronconeumologia, 51, 571-578 (2015)