Merck
P4498
Sigma-Aldrich
普伐他汀 钠盐 水合物
≥98% (HPLC), powder
别名:
普伐他汀 钠盐 水合物, (βR, δR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,δ,6-三羟基-2-甲基-8 [(2S)-2-甲基-1-氧代丁氧基] -1-萘庚酸 钠 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H35O7Na · xH2O
CAS号:
分子量:
446.51 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
mp
171.2-173 °C
溶解度
H2O: >10 mg/mL
起源
Bristol-Myers Squibb
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[H][C@@](O)(CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@]12[H])C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
InChI 密鑰
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
基因資訊
human ... HMGCR(3156)
一般說明
普伐他汀钠是一种口服有效的降胆固醇血症药,其结构与洛伐他汀和美伐他汀类似。
應用
普伐他汀钠盐水合物已用于酶法测定血清中的甲羟戊酸。
生化/生理作用
普伐他汀钠是一种竞争性的、水溶性的 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A(HMG-CoA)还原酶抑制剂。
具有竞争力的水溶性 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A(HMG-CoA)还原酶抑制剂。抑制体内胆固醇合成(Ki~1 nM)。
特點和優勢
该化合物由Bristol-Myers Squibb开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2