推荐产品
用途
sufficient for 100 assays (bioluminescent)
檢測方法
chemiluminescent
相關疾病
hematological disorder; cancer
儲存溫度
−20°C
一般說明
腺苷二磷酸 (ADP) 是一种在能量转移反应中起关键作用的核苷。ADP 由三磷酸腺苷在 atp 酶的作用下生成。操作ADP 在血小板功能中也起关键作用。ADP 储存在板状致密颗粒中,血小板活化后释放,作用于嘌呤能受体,介导细胞内信号传导和血小板聚集。
ADP 检测试剂盒为测量细胞和其他生物样本中的 ADP 水平提供了一种简单直接的程序。该试验包括两个步骤。第一步,工作试剂裂解细胞释放 ATP 和 ADP。在荧光素存在下,ATP 立即与底物(D-荧光素)反应产生光。光强度是细胞内 ATP 浓度的直接测量指标,可在数分钟内保持稳定。
第二步,通过酶反应将 ADP 转化为 ATP。这个新形成的 ATP 然后像第一步一样与 D-荧光素反应。测量的第二个光强度代表样品中的总 ADP 和 ATP 浓度。
ADP 检测试剂盒为测量细胞和其他生物样本中的 ADP 水平提供了一种简单直接的程序。该试验包括两个步骤。第一步,工作试剂裂解细胞释放 ATP 和 ADP。在荧光素存在下,ATP 立即与底物(D-荧光素)反应产生光。光强度是细胞内 ATP 浓度的直接测量指标,可在数分钟内保持稳定。
第二步,通过酶反应将 ADP 转化为 ATP。这个新形成的 ATP 然后像第一步一样与 D-荧光素反应。测量的第二个光强度代表样品中的总 ADP 和 ATP 浓度。
適合性
适用于细胞、组织等生物样品中 ADP 的检测。
原則
ADP 检测试剂盒为测量细胞和其他生物样本中的 ADP 水平提供了一种简单直接的程序。该试验包括两个步骤。第一步,工作试剂裂解细胞释放 ATP 和 ADP。在荧光素存在下,ATP 立即与底物(D-荧光素)反应产生光。光强度是细胞内 ATP 浓度的直接测量指标,可在数分钟内保持稳定。
荧光素酶 ATP + D-荧光素 + O2→ 氧化荧光素 + AMP + PPi + CO2 + 光
第二步,ADP 通过酶反应转化成 ATP。然后,该新形成的 ATP 与第一步中的 D-荧光素发生反应。测量的第二个光强代表样品中的总 ADP 和 ATP 浓度。
荧光素酶 ATP + D-荧光素 + O2→ 氧化荧光素 + AMP + PPi + CO2 + 光
第二步,ADP 通过酶反应转化成 ATP。然后,该新形成的 ATP 与第一步中的 D-荧光素发生反应。测量的第二个光强代表样品中的总 ADP 和 ATP 浓度。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
The membrane ATPase of Escherichia coli: I. Ion dependence and ATP-ADP exchange reaction.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 275(3), 333-346 (1972)
Molecular and cellular endocrinology, 443, 128-137 (2017-01-17)
To explore the roles of mitochondrial Uncoupling Protein 2 (UCP2) in cumulus cells (CCs), human CCs were cultured in vitro, and the UCP2 was inhibited by treatment with Genipin, a special UCP inhibitor, or by RNA interference targeting UCP2. No significant
Neurourology and urodynamics, 39(3), 926-934 (2020-02-13)
To characterize purinergic signaling in overactive bladder (OAB). Mucosal biopsies were taken by flexible cystoscopy from patients with storage symptoms referred to Urology Departments of collaborating hospitals. Immunohistochemistry (n = 12) and Western blot analysis (n = 28) were used to establish the qualitative
Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal.
Nature, 194(4832), 927-929 (1962)
Current biology : CB, 31(8), 1606-1615 (2021-02-12)
The ability to resume growth after a dormant period is an important strategy for the survival and spreading of bacterial populations. Energy homeostasis is critical in the transition into and out of a quiescent state. Synechocystis sp. PCC 6803, a