product name
来普霉素B 溶液 来源于链霉菌 属, ≥95% (HPLC), Supplied in methanol: water (7:3)
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
儲存條件
protect from light
抗生素活性譜
fungi
作用方式
protein synthesis | interferes
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(\C=C\[C@@H]1OC(=O)C=C[C@@H]1C)=C\[C@H](C)C\C=C\C(C)=C\[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C33H48O6/c1-9-28(14-15-29-24(5)13-16-31(36)39-29)19-22(3)12-10-11-21(2)17-25(6)32(37)27(8)33(38)26(7)18-23(4)20-30(34)35/h10-11,13-17,19-20,22,24-27,29,33,38H,9,12,18H2,1-8H3,(H,34,35)/b11-10+,15-14+,21-17+,23-20+,28-19-/t22-,24+,25-,26+,27-,29+,33-/m1/s1
InChI 密鑰
YACHGFWEQXFSBS-XYERBDPFSA-N
一般說明
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup