儲存溫度
−20°C
一般說明
详细说明
KiCqStart Primers Gene Arrays的引物对规格参数与原始KiCqStart引物相同,以下情形除外。
设计特性
寡核苷酸特性
规格:最低产量3 OD,干品;每管1个寡核苷酸
1对于96和384孔板,引物对必须转移至PCR板中备用。
KiCqStart Primers Gene Arrays的引物对规格参数与原始KiCqStart引物相同,以下情形除外。
设计特性
- 引物对:在每个基因的最多3个可选引物对中,Gene Arrays仅由1号引物对组成,例如,人类GAPDH的PrimerPairID为H_GAPDH_1。
- 排列:根据基因的不同,可以是1至4中的一种。
寡核苷酸特性
- 规格:96或384孔板1,每孔6 nmol(正向和反向引物混合,每个3 nmol),干品
规格:最低产量3 OD,干品;每管1个寡核苷酸
1对于96和384孔板,引物对必须转移至PCR板中备用。
應用
产品用于:基因家族的基因表达分析
特點和優勢
KiCqStart Primers Gene Arrays是用于常见基因家族表达分析(通过SYBR Green I RT-qPCR)的原始KiCqStart引物。适用于大量检测,包括热门研究领域,如凋亡和细胞粘附。
具有原始KiCqStart引物的优势,同时还具有以下方便性能:
KiCqStart Primers Gene Arrays可量身定制。它可以通过增加或删除反应板以及添加或删除任务物种的引物对。可添加已选择的内参基因的引物对。
了解KiCqStart 引物更多信息,请访问常见问题解答。
具有原始KiCqStart引物的优势,同时还具有以下方便性能:
- 已完成基因靶向选择
- 实验构建更快
- 中等通量分析
KiCqStart Primers Gene Arrays可量身定制。它可以通过增加或删除反应板以及添加或删除任务物种的引物对。可添加已选择的内参基因的引物对。
了解KiCqStart 引物更多信息,请访问常见问题解答。
其他說明
该产品的常见问题解答。
物理性質
性质包括:
- 适用物种:人、小鼠和大鼠
- 组分:每个反应孔中的混合引物
- 运输条件:干燥,室温
- 储存条件:干燥或潮湿的一次性PCR板
法律資訊
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
SYBR is a registered trademark of Life Technologies