usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
Application
该试剂盒旨在最大程度地回收免疫沉淀物。它提供了所有必要的试剂,可从细胞提取物中进行任何蛋白的免疫沉淀,只要该蛋白有适合的抗体。该试剂盒基于蛋白 G,可与最常用的抗体结合。另外,提供了可实现快速洗涤而又不损失蛋白 G 树脂的离心柱,从而使蛋白产量最大化。
Features and Benefits
- 在洗涤过程中,使得与抗原抗体结合的磁珠损失最小化。
- 通过增加洗涤步骤的严格性,将非特异性信号降至最低,甚至没有。
Preparation Note
制备试剂时,请使用超纯水(17M -cm)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
存储类别
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3