Merck
所有图片(4)
Key Documents
HPA023235
Sigma-Aldrich
抗-CPQ 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
别名:
抗-LDP, 抗-PGCP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
YERLALLVDTVGPRLSGSKNLEKAIQIMYQNLQQDGLEKVHLEPVRIPHWERGEESAVMLEPRIHKIAILGLGSSIGTPPE
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CPQ(10404)
一般說明
CPQ(羧肽酶 Q)主要存在于胎盘、肾脏和血浆中。它是一种谷氨酸羧肽酶。该基因定位于人类染色体8q21。
免疫原
血浆谷氨酸羧肽酶前体重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
基于Atlas Antibodies的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 实验方案和其他有用实用信息。
生化/生理作用
CPQ(羧肽酶 Q)可能参与循环肽的水解。它参与 N-乙酰-L-天冬氨酰-L-谷氨酸分解为 N-乙酰天冬氨酸(NAA) 和谷氨酸,从而调节谷氨酸稳态。它在丙型肝炎病毒介导的肝细胞癌中上调。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST76209
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Jae-Hye Lee et al.
Oncotarget, 7(48), 79774-79786 (2016-11-03)
Tumor metastasis is the leading cause of cancer death. In the metastatic process, EMT is a unique phenotypic change that plays an important role in cell invasion and changes in cell morphology. Despite the clinical significance, the mechanism underlying tumor
F Michael Cutrer et al.
Headache, 53(2), 401-412 (2013-01-03)
The expansion of technologies available for the study of migraine pathophysiology has evolved greatly over the last 15 years. Two areas of rapid progress are investigations focusing on the genetics of migraine and others utilizing novel functional neuroimaging techniques. Genetic
Evan K Noch et al.
Advances in cancer research, 120, 159-192 (2013-07-31)
Astrocyte-elevated gene-1 (AEG-1/MTDH/LYRIC) is a potent oncogene that regulates key cellular processes underlying disease of the central nervous system (CNS). From its involvement in human immunodeficiency virus (HIV)-1 infection to its role in neurodegenerative disease and malignant brain tumors, AEG-1/MTDH/LYRIC
Maria W Smith et al.
Cancer research, 63(4), 859-864 (2003-02-20)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common primary cancer associated frequently with hepatitis C virus (HCV). To gain insight into the molecular mechanisms of hepatocarcinogenesis, and to identify potential HCC markers, we performed cDNA microarray analysis on surgical liver samples from
R Gingras et al.
The Journal of biological chemistry, 274(17), 11742-11750 (1999-04-17)
We describe the identification, cDNA cloning, and biochemical characterization of a new human blood plasma glutamate carboxypeptidase (PGCP). PGCP was co-purified from human placenta with lysosomal carboxypeptidase, cathepsin A, lysosomal endopeptidase, cathepsin D, and a gamma-interferon-inducible protein, IP-30, using an