等级
BioPerformance Certified
质量水平
方案
≥99.0%
表单
powder
储存条件
dry at room temperature
技术
activity assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
颜色
white
pH值(酸碱度)
10-12 (1 M in water)
有效pH范围
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 0.1 M, clear, colorless
密度
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.21 g/cm3 at 20—25 °C
吸附
≤0.02 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.04 at 260 in H2O at 0.1 M
适用性
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
应用
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
异质活性
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
SMILES字符串
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
在细胞培养中,即使在变化的二氧化碳浓度下HEPES 也能维持稳定的生理pH,其功效优于碳酸氢盐缓冲液(NaHCO3)。此外,HEPES在各种生物学和生物化学过程中展现出了重要特性,例如等电聚集蛋白质分离、对DNA限制酶反应的干扰极小,这些特性使其成为各种研究应用(包括免疫沉淀、细胞裂解和活细胞成像)中不可缺少的试剂。由于其多功能性、突出的缓冲能力、与分子的相互反应极少,HEPES成为各种研究领域的关键工具。
应用
- HSOF培养基的补充剂
- 作为卵和胚胎培养中HCZB 培养基的缓冲液成分
- 作为细胞培养中的缓冲液成分
特点和优势
- 用于生物化学和生物学研究的高纯度产品
- 经测试证实重金属污染浓度低,从而确保其适用于各种应用
- 易溶于水,适用pH 范围为 6.8 - 8.2,25 °C下pKa 为7.5
- 适用于细胞培养
- 测定了内毒素和好氧微生物总数
- 不含DNA酶、切口酶、RNA酶、核酸内切酶、核酸外切酶和蛋白酶
外形
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)