Merck
G7528
Sigma-Aldrich
D -(+)-葡萄糖
≥99.5% (GC), BioXtra
别名:
己醛糖, 吡喃葡萄糖, 葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
maize
品質等級
產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +53±2°, 3 hr, c = 10 in H2O(lit.)
技術
gas chromatography (GC): suitable
雜質
Insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying
顏色
colorless
mp
150-152 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
基因資訊
human ... PYGM(5837)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-葡萄糖是一种单糖碳水化合物(又称葡萄糖或己醛糖),是生化研究和细胞培养研究的重要成分。高纯度使其成为极佳的细胞能量来源,也是代谢研究的重要成分。我们的 D-葡萄糖质优价廉,非常适合细胞能量代谢、发酵和其他生化研究应用。无论您是研究葡萄糖在细胞培养中的作用还是其对细胞能量的影响,我们的 D-葡萄糖都打造完美解决方案的不二之选。
應用
D-(+)-葡萄糖可用于:
  • 用作制备细菌 DNA的Tris-葡萄糖-EDTA(TGE)缓冲液组分
  • 肽稀释缓冲液(PDB)制备
  • M17肉汤培养基制备
  • 制备用于磷酸钙转染的磷酸盐缓冲盐水(PBS)缓冲液
特點和優勢
酿酒酵母来源,纯度≥99.5 % (GC),BioXtra,适合细胞培养和昆虫细胞培养
準備報告
如果配制浓度高于 2 g + 15mL,该材料可能会形成淡黄色溶液。
其他說明
  • 为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
  • 如需了解更多信息或查询该产品,请点击此处填写在线表格。我们的团队会第一时间给您回复。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Biomolecular screening of formylpeptide receptor ligands with a sensitive, quantitative, high-throughput flow cytometry platform
Edwards B S, et al.
Nature Protocols, 1(1), 59-59 (2006)
Carbohydrates
Medical Biochemistry (2017)
Prevalence of Staphylococcus aureus and staphylococcal enterotoxins in raw pork and uncooked smoked ham-a comparison of classical culturing detection and RFLP-PCR
Atanassova V, et al.
International Journal of Food Microbiology, 68(1-2), 105-113 (2001)
Transfer of antibiotic resistance marker genes between lactic acid bacteria in model rumen and plant environments.
Toomey N, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 75(10), 3146-3152 (2009)
Biochemical parameters in toxicological studies in Africa: significance, principle of methods, data interpretation, and use in plant screenings
Toxicological Survey of African Medicinal Plants, 659-715 (2014)