Merck
跳至
F2012
抗小鼠IgG(全分子)–FITC 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
致您/货号是否有货价格
关于此项目
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF (d)
Citations:
104
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64 (minimum)
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御。它是一种糖蛋白,并且是一类主要的免疫球蛋白。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白 - IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG进一步分为五类 - IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。IgG有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。
该产品可与所有小鼠Igs结合。
Application
山羊源抗小鼠 IgG(全分子)-FITC抗体可用于乳腺癌细胞系DF3抗原的FACS分析。
抗小鼠 IgG(全分子)−FITC抗体可用于:
  • 免疫荧光−
  • 免疫组织化学
  • 免疫荧光染色
  • 免疫荧光显微术
  • 共聚焦成像
Biochem/physiol Actions
IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG可通过胎盘转移至胎儿,胎盘对新生儿免疫防御感染至关重要。FITC与抗山羊IgG(全分子)抗体偶联后,可通过荧光显微镜观察蛋白质。
Physical form
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
Preparation Note
吸附可减少与人类样本的背景染色
Other Notes
与人血清蛋白吸附的抗体。
Disclaimer
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
A3688F6257F0257
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64 (minimum)
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
goat
biological source
goat
biological source
sheep
biological source
goat
conjugate
FITC conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
或者
试用我们的 产品选型工具 工具缩小选择范围
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)