Key Documents
EP0030140613
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NB.11
材料
polypropylene
特點
Holds 25 x 5 mL tubes
製造商/商標名
Eppendorf® 0030140613 (Global)
包裝
pack of 2 ×
高度
76 mm
尺寸
5 × 5
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG