Merck
D2821
Sigma-Aldrich
脱氧核糖核酸酶 I 牛
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, RNAse and protease, free
别名:
DNAse I, 脱氧核糖核酸 5′-寡核苷酸-水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
bovine
品質等級
重組細胞
expressed in Pichia pastoris
形狀
lyophilized powder
比活性
≥4,000 units/mg protein
分子量
~39 kDa
技術
DNA extraction: suitable
溶解度
H2O: soluble (pH 4.0-9.0)
適合性
suitable for molecular biology
應用
diagnostic assay manufacturing
異物活動
RNAse and protease, free
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Sigma 酶已用于消化从 龙舌兰属 克隆中提取的 DNA。在一项研究中使用了该酶,该研究调查了表观遗传变化对 KNOTTED1 样同源盒 (KNOX) 转录因子调控表达的影响。
脱氧核糖核酸酶 I 牛已用于制备冷细胞裂解缓冲液, 完全 RNA 裂解缓冲液, 细胞裂解缓冲液,用于检测重组标签蛋白的表达。
脱氧核糖核酸酶 I 牛已被用于研究大鼠肝脏提取物对 DNA 聚合酶的抑制作用。脱氧核糖核酸酶 I 牛也用于研究离子强度对酶活性的影响。
用于从蛋白质样品中除去 DNA。
生化/生理作用
DNaseⅠ 是一种核酸内切酶,作用于嘧啶附近的磷酸二酯键,产生末端为 5′ 的多核苷酸-磷酸盐。最适 pH 值介于 7 和 8 之间。二价阳离子如 Mn2+, Ca2+, Co2+和 Zn2+ 的浓度可稳定酶抵抗蛋白水解消化。浓度为5mM的 Ca 2+可稳定酶对蛋白水解的消化作用。已知 2-巯基乙醇、螯合剂、十二烷基硫酸钠 (SDS) 和肌动蛋白 可抑制酶活性。
将单链和双链 DNA 消化至携带 5' 的单链和寡核苷酸混合物中磷酸盐和 3′ OH终点。这种催化活性是二价离子依赖性的。在 M 2+ 存在下,DNaseⅠ 随机独立地水解双链 DNA 各链。在 Mn2+ 存在下,两条链均可裂解。
特點和優勢
  • 通过去除 DNA 进行 RNA 纯化
  • 准备 DNA 进行缺口平移 1
  • 足迹法分析确定 DNA-蛋白质相互作用 2
單位定義
采用 pH 5.0 和 25°C 下的小牛胸腺 DNA,一个单位将产生 ΔA 260 ,0.001/min/mL 反应混合物
外觀
以冻干粉形式提供,含甘氨酸作为稳定剂
準備報告
不使用任何动物细胞或动物源性材料生产。
酶粉末可在 pH 4.0-9.0 的水中或任何缓冲液中复溶,但磷酸盐缓冲液除外。应避免使用钙螯合剂。当 DNAse I 溶于 0.15 MNaCl 的 10 mg/mL 溶液,在 –20°C 条件下储存一周时,活性损失可能 <10%。相同的溶液在 2-8°C 条件下储存时,活性损失可能约为 20%。在 60°C 条件下可保持活性长达 5 小时,在 68°C 条件下可在 <10 min 内失去活性。在 1 mg/mL 浓度的醋酸盐缓冲液 (pH 5.0) 和 tris 缓冲液 (pH 7.2) 中以 6%/小时的速率失去活性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Quantitative proteomics of breast tumors: Tissue quality assessment to clinical biomarkers.
Chen Y, et al.
Proteomics, 17(6), 1600335-1600335 (2017)
Recombinant expression and purification of an ATP-dependent DNA ligase from Aliivibrio salmonicida.
Williamson A and Pedersen H
Protein Expression and Purification, 97(4), 29-36 (2014)
Adele Williamson et al.
Protein expression and purification, 97, 29-36 (2014-03-04)
The genome of the psychrophilic fish-pathogen Aliivibrio salmonicida encodes a putative ATP-dependent DNA ligase in addition to a housekeeping NAD-dependent enzyme. In order to study the structure and activity of the ATP dependent ligase in vitro we have undertaken its
Genome-scale CRISPR-Cas9 knockout and transcriptional activation screening.
Joung J, et al.
Nature Protocols, 12(4), 828-828 (2017)
Properties of chromatographically purified bovine pancreatic deoxyribonuclease.
P A Price et al.
The Journal of biological chemistry, 244(3), 917-923 (1969-02-10)
商品
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
查看所有结果