推荐产品
AC/DC 輸入
120 V AC
特點
CE compliant
CSA approved
包裝
case of 1
pack of 1
製造商/商標名
Corning 6775
參數
0-3400 rpm speed
長度 × 寬度 × 高度
14 cm × 16 cm × 13 cm
重量
2.2 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning变速LSE涡旋混合器可通过最小的振动提供快速有效的混合。该装置具有强大和平衡的电机驱动,可提供连续或“触摸”混合模式。
- 通过变速可实现轻柔到剧烈的混合
- 优化的平衡性,可将振动降至最低
- 轻巧便携
- 包括用于所有标准微管和离心管的杯头
- 可将各种管和控板与可选的附件头进行混搭
- 触摸和连续混合模式
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.