材料
rectangular flask
特點
vented Cap
canted neck
包裝
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
製造商/商標名
Corning 356485
容量
75 cm2
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1