材料
rectangular flask
特點
cap with Plug Seal Cap
Straight neck
包裝
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
製造商/商標名
Corning 354528
容量
175 cm2
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1