Key Documents
CLS354248
Corning® Matrigel® 基底膜基质
High Concentration, LDEV-Free, pack of 10 mL
别名:
Basement membrane matrix, Matrigel basement membrane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116155
NACRES:
NA.7
特點
High Concentration, LDEV-Free
包裝
pack of 10 mL
製造商/商標名
Corning 354248
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning Matrigel基质是从Engelbreth-Holm-Swarm(EHS)小鼠肉瘤中提取的可溶性基底膜制品,这种肉瘤富含胞外基质蛋白,包括层粘连蛋白(主要成分)、胶原IV、硫酸肝素蛋白多糖、巢蛋白和多种生长因子。
资料(或数据)来源
Engelbreth-Holm-Swarm小鼠肉瘤
质量
通过小鼠抗体产物(MAP)检测进行常规小鼠菌落病原体筛选
进行广泛的 PCR 测试以筛查多种病原体
经检测,细菌、真菌和支原体呈阴性
通过Lowry方法测定蛋白浓度
通过鲎试剂(LAL)试验测定内毒素水平
基质胶稳定性是在 37°C 下进行了 14 天的测试
使用神经突生长测定法测定每批次的生物活性。
制备和储存
-20°C保存。避免多次冻融循环。
应用
细胞生长和分化
代谢和毒理学研究
侵袭试验
体外和体内血管生成分析
免疫抑制小鼠中的体内血管生成和肿瘤增强研究
仅限加利福尼亚客户:警告 有关加州65号提案(Proposition 65)的更多信息,参见化学品安全技术说明书(SDS)15章或替代书(Letter in Lieu)。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
水凝胶是最常用的 3D 细胞培养系统。了解关于该技术的更多信息(什么是水凝胶?如何使用水凝胶?)