推荐产品
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
形狀
solid
技術
oligo synthesis: suitable
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核苷譜
base: deoxycytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N5C=CC(NC(=O)COc6ccc(cc6)C(C)(C)C)=NC5=O
InChI
1S/C49H58N5O7P/c1-35(2)54(36(3)4)62(59-31-17-29-50)61-42-32-46(53-30-28-44(52-47(53)56)51-45(55)34-57-41-26-24-37(25-27-41)48(5,6)7)60-43(42)33-58-49(38-18-11-8-12-19-38,39-20-13-9-14-21-39)40-22-15-10-16-23-40/h8-16,18-28,30,35-36,42-43,46H,17,31-34H2,1-7H3,(H,51,52,55,56)/t42-,43+,46+,62?/m0/s1
InChI 密鑰
NHKNJNORWFDRBB-ROEGVEHFSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3