螢光
λex 584 nm; λem 603 nm
運輸包裝
wet ice
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Baseclick EdU In Vivo Kit为全部动物的细胞增殖检测提供了替代BrdU 及[[3H]thymidine检测的出色方法,且未显示出任何的毒性效果。EdU(5-乙炔基-2'.-脱氧尿苷)是一种胸苷核苷类似物,在活性DNA合成期间掺入到DNA之中。与BrdU检测法不同,EdU In Vivo Assay不依赖抗体,因而不需进行DNA变性来检测掺入的核苷。恰恰相反,EdU In Vivo Kit利用点击化学法来检测不同种类的染料荧光示值。此外,该试剂盒的实验方案经过简化,减少了总步骤数同时大幅缩减了总耗时。简单的点击化学法检测步骤可在30分钟内完成,在结果的内容和情境丰富程度方面,堪比多重分析法。这一款体内试剂盒的设计秉承一种理念,即使您可以结合如下三种baseclick EdU细胞增殖试剂盒之中的一种:
1. 成像试剂盒 (BCK-IV-IM)
2. 流式细胞术试剂盒(BCK-IV-FC)
3. 高通量筛选 – HTS试剂盒 (BCK-IV-HTS)
您可以针对自己的动物模型选择上述试剂盒及自选的染料和合适的EdU含量。
根据您的动物模型或需要检测的动物数量,您可以选择S、M和L三种规格的试剂盒,这三种规格的EdU含量依次递增,如下表所示。
试剂盒规格 EdU含量
S 50 mg
M 500 mg
L 1000 mg
1. 成像试剂盒 (BCK-IV-IM)
2. 流式细胞术试剂盒(BCK-IV-FC)
3. 高通量筛选 – HTS试剂盒 (BCK-IV-HTS)
您可以针对自己的动物模型选择上述试剂盒及自选的染料和合适的EdU含量。
根据您的动物模型或需要检测的动物数量,您可以选择S、M和L三种规格的试剂盒,这三种规格的EdU含量依次递增,如下表所示。
试剂盒规格 EdU含量
S 50 mg
M 500 mg
L 1000 mg
應用
体内,成像
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2