Merck
70550
Sigma-Aldrich
萘酚绿 B
for microscopy (Hist.), for complexometry
别名:
酸性绿 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H15FeN3Na3O15S3
CAS号:
分子量:
878.46
顏色索引編號:
10020
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
for complexometry
for microscopy (Hist.)
形狀
powder
技術
titration: suitable
溶解度
methanol: 0.01 g/10 mL
λmax
714 nm
εmax
≥80 at 709-719 nm in water
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChI 密鑰
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
水污染物質分類(WGK)
WGK 3