Key Documents
602-05A
Sigma-Aldrich
毛囊毛乳头细胞:HFDPC,成人
别名:
HFDPC, HFDPC cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
NACRES:
NA.81
生物源
human scalp (hair follicle papilla)
包裝
pkg of 500,000 cells
製造商/商標名
Cell Applications, Inc
增長模式
Adherent
形態學
mesenchymal
技術
cell culture | mammalian: suitable
相關疾病
Alzheimer′s disease
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
一般說明
特定批次的订单不能网上下单。请联系您当地的销售代表了解更多详情。
人毛囊毛乳头细胞(HFDPC)是从正常人头皮毛囊毛乳头中分离出来的间充质细胞。在成人毛囊中,毛乳头在控制毛发生成和毛发生长周期的真皮-表皮相互作用中起着至关重要的作用。因此,HFDPC可用于研究毛囊组织的细胞机制,并可用于毛发生长产品的开发和评价。
HFDPC已用于证明IL-1α通过降低雄激素受体表达和刺激KFG、VEGF、IL-8和GM-CSF的分泌来影响皮肤乳头活性(Boivin, 2006)。HFDPC还用于研究基因表达和细胞增殖如何受到睾酮类似物(Reiter, 2008)、潜在的头发生长促进剂(Sasajima, 2008)和微生物代谢物(Takigawa, 2012)的影响。结合HFDPC、人类表皮角化细胞和人类支气管上皮细胞,科学家还研究了细胞衰老的机制,并开发了通过抑制p16INK4a和引入hTERT延长细胞寿命和使细胞永生的方法(Haga, 2007)。最后,HFDPC已用于发现雄激素诱导的脱发和昼夜节律之间的联系,由 “时钟基因” 转录因子BMAL1介导(Watabe, 2013)。
細胞系來源
头皮
應用
皮肤病学相互作用、毛发生成、毛发生长的诱导和维持、毛囊组织、毛发生长产物的开发和评价、生长因子和细胞因子的作用和分泌、基因表达、细胞增殖、细胞衰老、细胞寿命延长、雄激素阻断剂的体外筛选、多能干细胞的储存库、皮肤重建、伤口愈合、信号转导途径、皮肤复合材料和替代物、毛囊新生
成分
含 20%FBS&5% DMSO的细胞基础培养基
準備報告
  • 第 2 代,含 20%FBS & 5% DMSO的细胞基础培养基中>500,000个细胞
  • 可培养至少6次倍增
例行更新培養
请参考 HFDPC 培养方案
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.