Merck
150-05A
Sigma-Aldrich
人骨骼肌细胞:HSkMC ,成人
别名:
Human Muscle Cell Line
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
NACRES:
NA.81
生物源
human skeletal muscle (normal limb)
品質等級
包裝
pkg of 500,000 cells
製造商/商標名
Cell Applications, Inc
增長模式
Adherent
染色體組型
2n = 46
形態學
Skeletal muscle
技術
cell culture | mammalian: suitable
相關疾病
muscular dystrophy
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
一般說明
特定批次的订单不能网上下单。请联系您当地的销售代表了解更多详情。
人骨骼肌细胞(HSkMC)是从人或胎儿的供体四肢骨骼肌中分离出来的。人骨骼肌细胞可分化产生肌动蛋白和肌球蛋白肌丝。Cell Applications股份有限公司的HSkMC为多方面研究肌肉功能和疾病提供了一个有用的模型系统。骨骼肌细胞在葡萄糖代谢和糖尿病中起重要作用,因此,精选的HSkMC批次会在Cell Applications股份有限公司进行了一组额外的表征,以演示AMPK信号转导以及对胰岛素刺激的反应性。
細胞系來源
肌肉(四肢)
應用
脂质和葡萄糖代谢,锻炼,胰岛素作用,细胞信号转导
成分
含10% FBS&10% DMSO的基础培养基
準備報告
  • 第二次传代,>500,000个细胞培养于含有10%FBS & 10% DMSO的基础培养基
  • 可培养至少15次倍增
例行更新培養
请参阅HSkMC培养方案
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
查看所有结果