certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP BP306
traceable to Ph. Eur. S1200000
traceable to USP 1619006
API 家族
spironolactone
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 200 mg
mp
207-208 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
InChI 密鑰
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
推薦產品
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3