Merck
P2164030
泊洛沙姆407
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
聚(乙二醇)- 嵌段 - 聚(丙二醇)- 嵌段 - 聚(乙二醇)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
poloxamer
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI 密鑰
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
泊洛沙姆 407 EP 参考标准品设计用于欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Ke Cao et al.
Nutrients, 12(1) (2020-01-16)
Hyperlipidemia is associated with metabolic disorders, but the detailed mechanisms and related interventions remain largely unclear. As a functional food in Asian diets, Herba houttuyniae has been reported to have beneficial effects on health. The present research was to investigate
Ju Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 521(2), 296-302 (2019-11-02)
Anti-angiogenic drugs are an effective therapeutic method for the treatment of melanomas. Apatinib is a small-molecule tyrosine kinase inhibitor, which has potent inhibitory activity on tumor angiogenesis. Due to the low water solubility and stability of Apatinib, we aimed to