Merck
NIST3275
鱼油Omega-3和Omega-6脂肪酸
NIST® SRM® 3275
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
生物源
fish oil
品質等級
等級
certified reference material
形狀
liquid
包裝
pkg of 3 ea (2 ampule x 1.2 mL)
製造商/商標名
NIST®
基質
fish
格式
matrix material
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该标准参考物质(SRM)主要用于验证鱼油及类似基质中脂肪酸的测定方法。在为内部参考物质赋值后,此SRM还可以用于质量保证过程。SRM 3275含三种油:3275-1为富含二十二碳六烯酸(DHA)的浓缩物,3275-2为富含DHA和二十碳五烯酸(EPA)的鳀鱼油,3275-3为含60 %长链omega-3脂肪酸的浓缩物。1个单位的SRM 3275共有两安瓿瓶,每瓶3种油,每安瓿瓶含大约1.2 mL。更多信息请参阅COA和SDS。
SRM 3275_cert
SRM 3275_SDS
其他說明
已认证可用于以下列出的分析物。请参阅证书以获取相关数值和更多详细信息
脂质和脂肪酸: (Z,Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸(C20:5 n-3;EPA),(Z,Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸(C20:5 n-3;EPA),(Z,Z,Z,Z,Z,)-7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸 (C22:5;DPA),(Z,Z,Z,Z,Z,Z)-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸(C22:6 n-3;DHA),花生酸,山嵛酸 ,二十烷酸,芥子酸,芥子酸,汞多酸,月桂酸,木蜡酸,亚油酸,肉豆蔻酸,肉豆蔻油酸,神经酸,油酸,棕榈酸,棕榈油酸,硬脂酸,反式异油酸,α-亚麻酸,γ-亚麻酸
基质分类:鱼类和海产
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)