产品线
BioChemika
质量
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
组成
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0%
制造商/商品名称
JRC
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
ERMBF417A
ERMBF417A
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3