agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
格式
matrix material
分析報告
For more information please see:
BCR460
BCR460
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3