Merck
BCR341
苯并[b]萘并[2,1-d]呋喃
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10O
CAS号:
分子量:
218.25
Beilstein:
156008
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4oc23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-14-13-7-3-4-8-15(13)17-16(12)14/h1-10H
InChI key
BCBSVZISIWCHFM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
For more information please see:
BCR341
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)